Learn More
4-Chlorbenzolboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzeneboronic Acid |
| CAS | 1679-18-1 |
| Summenformel | C6H6BClO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | B-(4-chlorophenyl)boronic Acid, p-Chlorobenzeneboronic Acid, (4-Chlorophenyl)boronic Acid, (p-Chlorophenyl)boronic Acid, 4-Chlorobenzeneboronic Acid, NSC 25408, p-Chlorobenzeneboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | (4-Chlorphenyl)Boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.37 |
| Formelmasse | 156.0149 |