Learn More
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30359444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359444 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2534961G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-60-2
Summenformel C6H4Cl2O2S
Menge 1 g
Synonym 4-Chlorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Chlorophenylsulfonyl Chloride, NSC 6956, p-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, p-Chlorophenylsulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 211.07