Learn More
4-Chlorbenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403894
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403894 5 g 5 Gramm
11304759 50 g 50 Gramm
11413894 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403894 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11911.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 536-40-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 536-40-3
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.60
MDL-Nummer MFCD00007603
InChI-Schlüssel PKBGHORNUFQAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzhydrazide, 4-chlorobenzoylhydrazine, 4-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzohydrazide, 4-chlorobenzoic acid hydrazide, p-chlorobenzoylhydrazine, p-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzoyl hydrazide, 4-chlorobenzoyl hydrazide, p-chlorobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 10816
IUPAC-Name 4-chlorbenzohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzhydrazide
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Menge 5 g
Beilstein 511154
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%