Learn More
4-Chlorobenzo[b]thiophen-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485797 5 g 5 Gramm
15475797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33015.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23967-57-9 | C9H5ClO2S | 212.647 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23967-57-9
Summenformel C9H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.647
MDL-Nummer MFCD06655155
InChI-Schlüssel IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 3854516
IUPAC-Name 4-Chlor-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼233°C (sublimation)
Menge 5 g
Formelmasse 212.65
Reinheit (%) 97%