Learn More
4-Chlorbenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052030 25 mg 25 Milligramm
17922976 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052030 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0063.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Chlorbenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoic acid
CAS 74-11-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chlorobenzoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 Cl O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Bezafibrate Imp. B (EP), Indometacin Imp. A (EP), Indomethacin USP Related Compound B, Indomethacin USP RC B, 4-Chlorobenzoic Acid, Clopamide Imp. B (EP), Indomethacin Related Compound B, Acemetacin Impurity A, Bezafibrate Impurity B, Clopamide Impurity B, Indometacin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 4-Chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
Menge 25 mg
Formelmasse 155,9978 g/mol