Learn More
4-Chlorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30353777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353777 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353777 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36465025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoic acid
CAS 74-11-3
Summenformel C7 H5 Cl O2
Menge 25 g
Synonym Benzoic acid, p-chloro- (7CI,8CI), 4-Chlorobenzoic acid, 4-CBA, Chlorobenzene-4-carboxylic acid, Mycosid, NSC 143358, NSC 32738, NSC 8444, p-Carboxychlorobenzene, p-Chlorbenzoic acid, p-Chlorobenzoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 4-Chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
Formelmasse 155.9978