Learn More
4-Chlorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471878 50 g 50 Gramm
11481878 250 g 250 Gramm
11461878 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14524.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
4-Chlorobenzonitrile is used to prepare a red pigment for plastics. It is also used in the preparation of amides in organic synthesis. Further, it is used as an intermediate of dye and active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbenzonitril wird zur Herstellung eines roten Pigments für Kunststoffe verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Amiden in der organischen Synthese verwendet. Darüber hinaus wird es als Zwischenprodukt von Farbstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-03-0
Summenformel C7H4ClN
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
MDL-Nummer MFCD00001813
InChI-Schlüssel GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
IUPAC-Name 4-Chlorbenzonitril
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Dichte 1.2
Menge 50 g
Geruch Almond-like
Beilstein 1072122
Siedepunkt 222°C to 224°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 137.57
Reinheit (%) 99%