Learn More
4-Chlorobenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10321703
Marke: Thermo Scientific Acros 151870250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-03-0
Summenformel C7H4ClN
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
MDL-Nummer MFCD00001813
InChI-Schlüssel GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
IUPAC-Name 4-Chlorbenzonitril
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
CAS Min. % 98.5
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 108g/mL
Siedepunkt 223°C
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flocken oder Chunks
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel ClC6H4CN
Beilstein 09, 341
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 137.57
Reinheit (%) 99%