Learn More
4-Chlorbenzoylacetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 4640-66-8 |
| Summenformel | C9 H6 Cl N O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N |
| IUPAC-Name | 3-(4-Chlorophenyl)-3-Oxopropannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.6 |
| Formelmasse | 179.0138 |