Learn More
4-Chlorbenzoylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30362333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362333 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36502510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-66-8
Summenformel C9 H6 Cl N O
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
IUPAC-Name 3-(4-Chlorophenyl)-3-Oxopropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 179.6
Formelmasse 179.0138