Learn More
4-Chlorobenzylalkohol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10733641 100 g Glasflasche 100 Gramm
10142660 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108771000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-76-7
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
MDL-Nummer MFCD00004652
InChI-Schlüssel PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69.0°C to 72.0°C
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 234.0°C
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH2OH
Menge 100 g
Beilstein 06, 444
Fieser 07,59
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L in water (20°C)
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver