Learn More
4-Chlorbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364749
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364749 25 g 25 Gramm
11437706 250 g 250 Gramm
11427706 1000 g 1000 Gramm
11374749 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11364749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14696.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC. As a reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene and a tryptamine. It is widely used as an intermediate for manufacturing organic compounds like benzyl alcohol and benzyl cyanide. Also used in fuel as a gum inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbenzylchlorid war die Testverbindung zur Bestimmung von hepatozellulären Thiolen bei Ratten mittels HPLC. Als Reagenz beispielsweise für die Derivatisierung von Calix[4]aren und Tryptamin. Es wird häufig als Zwischenprodukt bei der Herstellung organischer Verbindungen wie Benzylalkohol und Benzylcyanid verwendet. Wird auch als Antigums in Brennstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-83-6
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.025
MDL-Nummer MFCD00000914
InChI-Schlüssel JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(Chlormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzyl chloride
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Dichte 1.275
Siedepunkt 220°C to 221°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5575
Menge 25 g
UN-Nummer UN3427
Beilstein 471558
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) ≥98%