Learn More
4-Chlorbenzylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzylamine |
| CAS | 104-86-9 |
| Summenformel | C7H8ClN |
| Menge | 1 g |
| Synonym | p-Chlorobenzylamine, (4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl Chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, 4-Chlorobenzylamine, NSC 60119, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2 |
| SMILES | NCc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | (4-Chlorphenyl)Methanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 141.6 |
| Formelmasse | 141.0345 |