Learn More
4'-Chlorobiphenyl-4-Carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30361231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361231 5 g 5 Gramm
30349389 1 g -
30359212 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3600205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80565-30-6
Summenformel C13H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
Synonym 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)benzaldehyd
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccc(C=O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-9H
Formelmasse 216.0342