Learn More
4-Chlorbutyrophenon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372496 25 g 25 Gramm
11362496 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06383.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-52-6
Summenformel C10H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00001005
InChI-Schlüssel GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyrophenone, gamma-chlorobutyrophenone, 4-chloro-1-oxo-1-phenylbutane, .gamma.-chlorobutyrophenone, 1-butanone,4-chloro-1-phenyl, chlorpropylphenylketon, 4-chlorobutyrylbenzene, 4-chlorobutyro-phenone, 3-benzoylpropyl chloride, .omega.-chlorobutyrophenone
PubChem CID 253533
IUPAC-Name 4-chloro-1-phenylbutan-1-one
SMILES ClCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobutyrophenone
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.137
Siedepunkt 138°C to 140°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 25 g
Beilstein 878974
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 95%