Learn More
4-Chlorobutyroyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30362362
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362362 50 g 50 Gramm
30348832 10 g -
30360020 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36482550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4635-59-0
Summenformel C4H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 140.99
Synonym 4-Chloro-Butanoyl Chloride, 4-Chlorobutanoic Acid Chloride, 4-Chlorobutanoyl Chloride, 4-Chlorobutyric Acid Chloride, 4-Chlorobutyroyl Chloride, 4-Chlorobutyryl Chloride, γ-Chlorobutyroyl Chloride, γ-Chlorobutyryl Chloride, ω-Chlorobutanoyl Chloride, ω-Chlorobutyryl Chloride
IUPAC-Name 4-chlorobutanoyl chloride
SMILES ClCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobutyroyl Chloride
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2