Learn More
4-Chlorocinnamisäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468176 100 g 100 Gramm
11458176 25 g 25 Gramm
11478176 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15304.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1615-02-7 | C9H7ClO2 | 182.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1615-02-7
Summenformel C9H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.60
MDL-Nummer MFCD00004396
InChI-Schlüssel GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 637797
ChEBI CHEBI:61116
IUPAC-Name (E)-3-(4-Chlorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorocinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 248°C to 253°C
Menge 100 g
Beilstein 1365308
Formelmasse 182.61
Reinheit (%) 99%