Learn More
4-Chlorodiphenyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30367790
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30367790 100 mg
30349605 5 g
30356408 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC292875100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7005-72-3
Summenformel C12 H9 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 204.65
Synonym Benzene, 1-chloro-4-phenoxy-, Ether, p-chlorophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-phenoxybenzene, 4-Chlorodiphenyl ether, 4-Chlorophenyl phenyl ether, CDE 3, NSC 61839, PCDE 3, p-Chlorodiphenyl oxide, p-Chlorophenyl phenyl ether, p-Phenoxychlorobenzene, 4-MonoCDE
IUPAC-Name 1-chloro-4-phenoxybenzene
SMILES Clc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl phenyl ether
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9ClO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Formelmasse 204.0342