Learn More
4-Chlorindol, TRC
Product Code. 30352579
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30352579 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30352579 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3670001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloroindole
CAS 25235-85-2
Summenformel C8 H6 Cl N
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
SMILES Clc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC-Name 4-Chlor-1H-indol
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
Formelmasse 151.0189