Learn More
4-Chlorindol, TRC
Artikelnummer. 30368622
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368622 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36700010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroindole
CAS 25235-85-2
Summenformel C8 H6 Cl N
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
SMILES Clc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC-Name 4-Chlor-1H-indol
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
Formelmasse 151.0189