Learn More
4-Chlormandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481317 25 g 25 Gramm
11471317 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24264.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 492-86-4 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-86-4
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00042724
InChI-Schlüssel BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
PubChem CID 10299
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenyl)-2-hydroxyessigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloromandelic acid
Schmelzpunkt 117°C to 122°C
Menge 25 g
Beilstein 1567759
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 98%