Learn More
4-(Chloromethyl)-1-(2 -furylmethyl)piperidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3607863
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10597664 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10507674 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10597664
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC68574CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 944450-92-4
Summenformel C11H17Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 250.163
MDL-Nummer MFCD10700059
InChI-Schlüssel SRRFZUHMIKVVPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-1-2-furylmethyl piperidine hydrochloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-ylmethyl piperidine hydrochloride, 2-4-chloromethyl piperidyl methyl furan, chloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-yl methyl piperidine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811048
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-1-(furan-2-ylmethyl)piperidin;hydrochlorid
SMILES C1CN(CCC1CCl)CC2=CC=CO2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)-1-(2-furylmethyl)piperidine hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 250.17
Reinheit (%) 95%