Learn More
4-(Chlormethyl)-2-(3-Chlorphenyl)-1,3-Thiazol-Hydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10396374 5 g 5 Gramm
10249782 250 mg 250 Milligramm
10259782 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10396374 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01135DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-83-8
Summenformel C10H8Cl3NS
Molekulargewicht (g/mol) 280.59
MDL-Nummer MFCD05664422
InChI-Schlüssel CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794670
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol;hydrochlorid
SMILES Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 280.61
Reinheit (%) 97%