Learn More
4-(Chlormethyl)-2-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10782483 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10455122 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD03309EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17969-22-1
Summenformel C10H7Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 244.133
MDL-Nummer MFCD00047057
InChI-Schlüssel UEJQTBKTWJQBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chloro-phenyl-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenylthiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorphenyl thiazole, 2-p-chlorophenyl-4-chloromethylthiazole
PubChem CID 610297
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-2-(4-Chlorphenyl)-1,3-Thiazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1, 3-thiazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 244.14
Reinheit (%) 95%