Learn More
4-(Chlormethyl)-2-methyl-1,3-thiazolhydrochlorid, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10470554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10470554 1 g 1 Gramm
10011004 250 mg 250 Milligramm
10382095 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10470554 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD09497DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 77470-53-2
Summenformel C5H7Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 184.08
MDL-Nummer MFCD00067725
InChI-Schlüssel YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-2-Methyl-1,3-Thiazol;Hydrochlorid
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 184.09
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch