Learn More
4-Chlormethyl-2-methylthiazol Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482707 25 g 25 Gramm
11462707 1 g 1 Gramm
11472707 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14902.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77470-53-2 | C5H7Cl2NS | 184.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77470-53-2
Summenformel C5H7Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 184.08
MDL-Nummer MFCD00067725
InChI-Schlüssel YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Schmelzpunkt ∼165°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 108603
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-2-Methyl-1,3-Thiazol;Hydrochlorid
Formelmasse 184.09
Reinheit (%) 98%