Learn More
4-(Chlormethyl)-2-phenyl-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10171202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10171202 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10293012 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10754755 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10171202 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18324CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 4771-31-7
Summenformel C10H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 209.691
MDL-Nummer MFCD00723503
InChI-Schlüssel SVEGSFSFMLCNFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-phenylthiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl, 2-phenyl-4-chloromethylthiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl-thiazole, 2-phenyl-4-chloromethyl thiazole, enamine_002044, 2-phenyl-4-chloromethyl-thiazole, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl chloride
PubChem CID 236969
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-2-Phenyl-1,3-Thiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 209.7
Reinheit (%) 97%