Learn More
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30360901
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360901 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36782510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride
CAS 876-08-4
Summenformel C8H6Cl2O
Menge 10 g
Synonym p-Toluoyl Chloride, alpha-Chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, NSC 508741, p-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, alpha-Chloro-p-toluoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
SMILES ClCc1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-benzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
Formelmasse 187.9796