Learn More
4-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485273 25 g 25 Gramm
11475273 5 g 5 Gramm
11495273 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485273 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12859.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1822-51-1 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
It finds its application as a reagent for protection of carboxyl termini of peptides as 4-picolyl esters, providing a polar 'handle' which aids in separation and purification of the peptide. The group can be introduced in the presence of a base, e.g. tetramethylguanidine, is stable to acid-catalyzed removal of Cbz protecting group and can be removed by base, Na in liquid ammonia or catalytic hydrogenolysis. It is also applied in conjunction with Amberlyst™15 resin in peptide synthesis. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung als Reagenz zum Schutz von Carboxyltermini von Peptiden als 4-Picolylester und bietet einen polaren ′Griff′, der die Trennung und Reinigung des Peptids unterstützt. Die Gruppe kann in Gegenwart einer Base, z. B. Tetramethylguanidin, eingeführt werden, ist stabil gegenüber einer säurekatalysierenden Entfernung der Cbz-Schutzgruppe und kann durch Basis, Na in flüssigem Ammoniak oder katalytische Hydrogenolyse entfernt werden. Wird auch in Verbindung mit Amberlyst™-15 Harz in der Peptidsynthese angewendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (750 mg/ml bei 20 °C), löslich in 1N HCl (2.5 %), DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1822-51-1
Summenformel C6H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 164.029
MDL-Nummer MFCD00012826
InChI-Schlüssel ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl pyridine hydrochloride, 4-picolyl chloride hydrochloride, 4-chloromethyl pyridinium chloride, 4-chloromethylpyridine hydrochloride, 4-chloromethyl-pyridine hydrochloride, ccris 1728, isonicotinyl chloride hydrochloride, pyridine, 4-chloromethyl-, hydrochloride, 4-chloromethyl pyridine hcl, 4-chloromethyl pyridine, chloride
PubChem CID 74570
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid
SMILES C1=CN=CC=C1CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3689154
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (750mg/ml at 20°C),soluble in 1N HCl (2.5%),DMSO,and methanol.
Formelmasse 164.04
Reinheit (%) 98%