Learn More
4-Chlornicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324436 5 g -
11314436 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20029.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10177-29-4 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
4-Chloropyridine-3-carboxylic acid is a building block used in a synthesis of benzocanthinones via tributyltin hydride radical induced cyclization. 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid is also used in a synthesis of heterocyclic analogues of xanthone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chloropyridin-3-Carbonsäure ist ein Baustein, der bei der Synthese von Benzocanthinonen über Tributyltin Hydrid-radikalinduzierte Cyclisierung verwendet wird. 4-Chloropyridin-3-Carbonsäure wird auch bei der Synthese heterocyclischer Analoga von Xanthon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln bei20 °C
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10177-29-4
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.55
MDL-Nummer MFCD00128860
InChI-Schlüssel IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronicotinic acid, 4-chloronicotinicacid, 4-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 3-carboxy-4-chloropyridine, 4-chlornicotinsaure, pubchem12989, acmc-1br3v, 4-chloropyridine-3-carboxyl
PubChem CID 818229
IUPAC-Name 4-Chlorpyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloronicotinic acid
Schmelzpunkt ∽165°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 9255849
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents at 20 deg C
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 97%