Learn More
4-Chlorphenethylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorophenethyl Bromide |
| CAS | 6529-53-9 |
| Summenformel | C8H8BrCl |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-(2-Bromoethyl)-4-chlorobenzene, 1-Bromo-2-(4-chlorophenyl)ethane, 1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 2-(4-Chlorophenyl)ethyl Bromide, 2-(p-Chlorophenyl)ethyl Bromide, p-Chloro-β-phenethyl Bromide, p-Chlorophenethyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | ClC1=CC=C(C=C1)CCBr |
| IUPAC-Name | 1-(2-Bromethyl)-4-chlorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.51 |
| Formelmasse | 217.9498 |