Learn More
4-Chlorophenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30360245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360245 100 mg -
30351374 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC374985100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7369-69-9
Summenformel C12 H8 Cl N S
Molekulargewicht (g/mol) 233.72
Synonym 4-Chloro-10H-phenothiazine
IUPAC-Name 4-Chloro-10H-Phenothiazin
SMILES Clc1cccc2Nc3ccccc3Sc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenothiazine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-4-3-6-10-12(8)15-11-7-2-1-5-9(11)14-10/h1-7,14H
Formelmasse 233.0066