Learn More
(4-Chlorphenoxy)essigsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30050984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050984 25 mg 25 Milligramm
17943396 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050984 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0044.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(4-Chlorphenoxy)essigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenoxyacetic acid
CAS 122-88-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chlorophenoxyacetic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H7 Cl O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (4-Chlorophenoxy)acetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 186.59
Menge 25 mg
Formelmasse 186,0084 g/mol