Learn More
4-Chlorphenoxyessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-90758 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10499080
Marke: Thermo Scientific Acros 166961000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-88-3
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.59
MDL-Nummer MFCD00004305
InChI-Schlüssel SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
PubChem CID 26229
ChEBI CHEBI:1808
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenoxyacetic acid
Schmelzpunkt >156.0°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß bis Beige
CAS Max. % 100.0
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel ClC6H4OCH2CO2H
Beilstein 06, 187
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenoxyacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/