Learn More
4-Chlorphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424374 2500 g 2500 Gramm
11404374 100 g 100 Gramm
11414374 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424374 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13065.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-88-3
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00004305
InChI-Schlüssel SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
PubChem CID 26229
ChEBI CHEBI:1808
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 156°C to 161°C
Menge 2500 g
Beilstein 1211804
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) ≥98%