Learn More
4-chlorophenoxyacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10832631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10832631 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10832631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437600250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3598-13-8
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00031535
InChI-Schlüssel YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
PubChem CID 306444
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenoxy)acetonitril
SMILES ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-chlorophenoxyacetonitrile
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Tan-Yellow
CAS Max. % 100.0
Menge 25 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel ClC6H4OCH2CN
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) ≥97.5%