Learn More
4-Chlorphenoxyacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428346 25 g 25 Gramm
11418346 5 g 5 Gramm
11438346 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11428346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15389.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3598-13-8 | Molecular Formula: C8H6ClNO | Molecular Weight: 167.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3598-13-8
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00031535
InChI-Schlüssel YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
PubChem CID 306444
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenoxy)acetonitril
SMILES ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenoxyacetonitrile
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2442163
Siedepunkt 149°C to 150°C (15 mmHg)
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 98%