Learn More
(4-Chlorphenyl)(4-piperidyl)methanonhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10631483 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10202642 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10631483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD10000CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 55695-51-7
Summenformel C12H15ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.71
MDL-Nummer MFCD00053028
InChI-Schlüssel IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-chlorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-p-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl carbonyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-chlorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanonehydrochloride, bestipharma 579-258, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hcl
PubChem CID 2777114
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)-Piperidin-4-ylmethanon;hydrochlorid
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 260.16
Reinheit (%) 95%