Learn More
(4-Chlorphenyl)essigsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52449-43-1 |
| Summenformel | C9H9ClO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | Methyl-2-(4-Chlorphenyl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.62 |
| Formelmasse | 184.0291 |