Learn More
(4-Chlorphenyl)essigsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30349050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30349050 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC378525500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester
CAS 52449-43-1
Summenformel C9H9ClO2
Menge 500 mg
Synonym Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name Methyl-2-(4-Chlorphenyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
Formelmasse 184.0291