Learn More
4-Chlorophenylcyclopropylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439797 250 g 250 Gramm
11419797 10 g 10 Gramm
11429797 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22766.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6640-25-1 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6640-25-1
Summenformel C10H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 180.631
MDL-Nummer MFCD00001295
InChI-Schlüssel OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl cyclopropyl ketone, 4-chlorophenyl cyclopropyl methanone, 4-chlorobenzoyl cyclopropane, 4-chlorobenzoylcyclopropane, methanone, 4-chlorophenyl cyclopropyl, 4-chlorophenylcyclopropylmethanone, pubchem16774, acmc-209nvc, cyclopropyl 4-chlorophenyl ketone
PubChem CID 81148
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)-Cyclopropylmethanon
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Dichte 1.16
Siedepunkt 135°C to 137°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5718
Menge 250 g
Beilstein 2044845
Formelmasse 180.63
Reinheit (%) 98%