Learn More
4-Chlorphenyldichlorphosphat, TRC
Artikelnummer. 30352057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352057 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352057 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42428510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl Dichlorophosphate
CAS 772-79-2
Summenformel C6H4Cl3O2P
Menge 10 g
Synonym 4-Chlorophenyl Dichlorophosphinate, 4-Chlorophenyl Phosphorodichloridate, p-Chlorophenyl Dichlorophosphate, p-Chlorophenyl Phosphorodichloridate
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1
IUPAC-Name 1-chlor-4-dichlorphosphoryloxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 245.43
Formelmasse 243.9014