Learn More
4-Chlorphenyldichlorphosphat, TRC
Product Code. 30361087
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30361087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30361087 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC42428525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl Dichlorophosphate
CAS 772-79-2
Summenformel C6H4Cl3O2P
Menge 25 g
Synonym 4-Chlorophenyl Dichlorophosphinate, 4-Chlorophenyl Phosphorodichloridate, p-Chlorophenyl Dichlorophosphate, p-Chlorophenyl Phosphorodichloridate
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1
IUPAC-Name 1-chlor-4-dichlorphosphoryloxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 245.43
Formelmasse 243.9014