missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022272
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11489130

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14966.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol

4-Chlorophenyl isocyanate is used in the preparation of isothiocyanates. Aryl isocyanates undergo [2+2] cycloaddition reactions with dihydrofuran to give bicyclic β-lactams in high yield.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Chlorphenylisocyanat wird bei der Herstellung von Isothiocyanaten verwendet. Arylisocyanate werden mit Dihydrofuran [2+2] Cycloadditionsreaktionen unterzogen, um bicyclische ß-Lactam mit hoher Ausbeute zu erhalten.

Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 104-12-1
Summenformel C7H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.565
MDL-Nummer MFCD00002024
InChI-Schlüssel ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 203°C to 204°C
Menge 5 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5618
UN-Nummer UN2811
Beilstein 386235
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt