Learn More
4-Chlorphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420603
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420603 5 g 5 Gramm
11430603 25 g 25 Gramm
11440603 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11420603
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12693.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2131-55-7 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2131-55-7
Summenformel C7H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 169.626
MDL-Nummer MFCD00004810
InChI-Schlüssel MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16480
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Isothiocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Siedepunkt 135°C to 136°C (24 mmHg)
Menge 5 g
Geruch Pungent
UN-Nummer UN2923
Beilstein 471610
Synonym 4-chlorophenyl isothiocyanate, p-chlorophenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanato, 4-chlorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlor-phenyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid 4-chlorophenyl ester, isothiocyanic acid, 4-chlorophenyl ester, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato
Formelmasse 169.64
Reinheit (%) 98%