Learn More
(4-Chlorphenyl)harnstoff, Mikromol™
Beschreibung
(4-Chlorphenyl)harnstoff
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Chlorophenyl)urea |
| CAS | 140-38-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-(4-Chlorophenyl)urea |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H7 Cl N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11) |
| SMILES | NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | (4-Chlorphenyl)harnstoff |
| Mehr anzeigen |