Learn More
4-Chlorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10046043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10046043
Marke: Thermo Scientific 160720025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1878-66-6 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-66-6
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00004344
InChI-Schlüssel CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
PubChem CID 15880
ChEBI CHEBI:30749
IUPAC-Name 2-(4-Dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 103°C to 107°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß bis Creme-farben
CAS Max. % 100.0
Menge 2.5 kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Strukturformel ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09,448
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,solubility 5% in chcl3: clear solution
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%