Learn More
4-Chlorphenylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488156
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488156 100 g 100 Gramm
11498156 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15295.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-53-4
Summenformel C8H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 151.593
MDL-Nummer MFCD00001918
InChI-Schlüssel IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 28°C to 31°C
Dichte 1.19
Siedepunkt 141°C to 143°C (11 mmHg)
Flammpunkt 134°C (273°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.543
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 971171
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) ≥98%