Learn More
4-Chlorphenylacetylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10530981 5 g Glasflasche 5 Gramm
10540981 25 g Glasflasche 25 Gramm
10519050 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25026-34-0
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00037111
InChI-Schlüssel UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)acetylchlorid
SMILES ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylacetyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 95.0
Farbe Braun bis gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2920g/mL
Menge 5 g
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5495 to 1.5565
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Relative Dichte 1.292
Strukturformel ClC6H4CH2COCl
Siedepunkt 85.0°C (1.0 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 96%