Learn More
4-Chlorphenylacylbromid, TRC
Artikelnummer. 30363922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363922 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37725010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylacylbromide
CAS 536-38-9
Summenformel C8 H6 Br Cl O
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Chlorophenyl)Ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 233.49
Formelmasse 231.9291